Learn More
2-Amino-6-méthylpyrimidin-4(3H)-one, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol |
| CAS | 3977-29-5 |
| Formule moléculaire | C5 H7 N3 O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H7N3O/c1-3-2-4(9)8-5(6)7-3/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9) |
| SMILES | Cc1cc(O)nc(N)n1 |
| Nom IUPAC | 2-amino-6-methylpyrimidin-4-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 125.13 |
| Poids de la formule | 125.0589 |