Learn More
2-Amino-6-picoline, 98%
Code produit 10754591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10754591 500 g Flacon en verre 500g
10409590 5 g Flacon en verre 5g
10754401 100 g Flacon en verre 100g
10626914 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10754591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104405000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 1824-81-3 | C6H8N2 | 108,14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1824-81-3
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00006331
Clé InChI QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-methylpyridine, 2-amino-6-picoline, 6-amino-2-picoline, 2-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridinamine, 6-methyl-2-pyridylamine, 6-methyl-2-aminopyridine, 2-picoline, 6-amino, 6-amino-2-methylpyridine, pyridine, 2-amino-6-methyl
CID PubChem 15765
Nom IUPAC 6-méthylpyridin-2-amine
SMILES CC1=CC=CC(N)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-picoline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 40°C to 45°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 208°C to 209°C
Point d’éclair 103°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 22, V,9, 210
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohols and chlorinated solvents,sparingly soluble in toluene
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-6-picoline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement