Learn More
2-Amino-6-purinethiol, 95%, ACROS Organics™
Code produit 10771345 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10771345 250 mg Flacon en verre 250mg
10419780 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10771345 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104482500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 154-42-7
Formule moléculaire C5H5N5S
Poids moléculaire (g/mol) 167.19
Numéro MDL MFCD00233553
Clé InChI WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-thioguanine, thioguanine, tioguanine, 2-amino-6-mercaptopurine, 6-mercaptoguanine, tioguanin, tabloid, lanvis, 2-amino-6-purinethiol, 2-aminopurine-6-thiol
CID PubChem 2723601
ChEBI CHEBI:9555
Nom IUPAC 2-amino-6,7-dihydro-3H-purine-6-thione
SMILES NC1=NC(=S)C2=C(N1)N=CN2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-purinethiol
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >360.0°C
Couleur Jaune à vert
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Beilstein 26, IV, 3926
Merck Index 15, 9490
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in an aqueous naoh solution
Poids de la formule 167.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-6-purinethiol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./