Learn More
2-amino-6-(trifluorométhoxy)benzothiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467858 25 g 25g
15457858 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467858 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61328.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1744-22-5 | C8H5F3N2OS | 234.196 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1744-22-5
Formule moléculaire C8H5F3N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 234.196
Numéro MDL MFCD00210213
Clé InChI FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
CID PubChem 5070
ChEBI CHEBI:8863
Nom IUPAC 6-(trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Point de fusion 114°C to 118°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 748759
Poids de la formule 234.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.