Learn More
2-amino-6-(trifluorométhyl)benzothiazole, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499540 250 mg 250mg
11409550 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499540 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50359.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 777-12-8 | C8H5F3N2S | 218.197 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 777-12-8
Formule moléculaire C8H5F3N2S
Poids moléculaire (g/mol) 218.197
Numéro MDL MFCD00269597
Clé InChI WEDYEBJLWMPPOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-trifluoromethyl benzothiazole, 6-trifluoromethyl benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol-2-amine, 2-amino-6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazole, 2-amino-6-trifluoromethylbenzothiazole, 6-trifluoromethyl-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-trifluoromethyl, 2-amino-6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol, 6-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-trifluoromethyl benzothiazole-2-ylamine
CID PubChem 2735955
Nom IUPAC 6-(trifluorométhyl)-1,3-benzothiazol-2-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)SC(=N2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
Quantité 250 mg
Poids de la formule 218.2