Learn More
2-Amino-7-bromofluorène, technique. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471588 5 g 5g
15481588 250 mg 250mg
15461588 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15471588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55370.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6638-60-4 | C13H10BrN | 260.134 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau. (0,724 mg/l)
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6638-60-4
Formule moléculaire C13H10BrN
Poids moléculaire (g/mol) 260.134
Numéro MDL MFCD00001127
Clé InChI RJWYTISHBMNMOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-7-bromofluorene, 2-bromo-7-aminofluorene, fluoren-2-amine, 7-bromo, 7-bromo-9h-fluoren-2-ylamine, 9h-fluoren-2-amine, 7-bromo, 7-bromofluorene-2-ylamine, acmc-20a5iw, 2-amino-7-bromo-9h-fluorene, 9h-fluoren-2-amine,7-bromo, 7-bromanyl-9h-fluoren-2-amine
CID PubChem 23126
Nom IUPAC 7-bromo-9H-fluorène-2-amine
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)N)C3=C1C=C(C=C3)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-7-bromofluorene
Point de fusion 148°C to 149°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water. (0.724mg/L)
Poids de la formule 260.13
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique