Learn More
2-Amino-9,9-diméthylfluorène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492109 5 g 5g
15402119 250 mg 250mg
15482109 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492109 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64771.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 108714-73-4 | Molecular Formula: C15H15N | Molecular Weight: 209.292 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108714-73-4
Formule moléculaire C15H15N
Poids moléculaire (g/mol) 209.292
Numéro MDL MFCD09953790
Clé InChI GUTJITRKAMCHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-9,9-dimethylfluorene, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-amine, 2-amino-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-ylamine, 9,9-dimethyl9h-fluorene-2-amine, pubchem23234, ksc495c6d, 9,9-dimethyl-2-aminofluorene, 2-amino-9,9-dimethyl fluorene, 9,9-dimethyl-fluoren-2-amine
CID PubChem 22617093
Nom IUPAC 9,9-diméthylfluorène-2-amine
SMILES CC1(C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-9,9-dimethylfluorene
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 15506865
Poids de la formule 209.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre