Learn More
2-Amino-9-fluorénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461168
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15461168 1 g 1g
15471168 5 g 5g
15481168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15461168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55048.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3096-57-9 | C13H9NO | 195.22 g/mol
2-Amino-9-fluorenone is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-amino-9-fluorénone est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3096-57-9
Formule moléculaire C13H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 195.22
Numéro MDL MFCD00001157
Clé InChI SJODITPGMMSNRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-9-fluorenone, 2-amino-9h-fluoren-9-one, 2-aminofluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2-amino, 9h-fluoren-9-one,2-amino, fluoren-9-one, 2-amino, 9h-fluoren-9-one, 2-amino-9ci, 2-amino-fluorenon, 2-aminofluorenone-9, 2-aminofluorene-9-one
CID PubChem 18357
Nom IUPAC 2-aminofluorène9-one
SMILES NC1=CC=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-9-fluorenone
Point de fusion 157°C to 160°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 98%