Learn More
2-Amino-9-fluorénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Amino-9-fluorenone is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2-amino-9-fluorénone est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-9-fluorenone |
| Point de fusion | 157°C to 160°C |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol and ether. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 195.22 |
| Pourcentage de pureté | 98% |