Learn More
Acide 2-amino-isobutyrique-d6 (diméthyl-d6), CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methylalanine dimethyl-d6 |
| CAS | 50348-93-1 |
| Formule moléculaire | C4 2H6 H3 N O2 . Cl H |
| Quantité | 0.1 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C4H9NO2.ClH/c1-4(2,5)3(6)7;/h5H2,1-2H3,(H,6,7);1 H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C(N)(C(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | ácido 2-amino-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriometil)propanoico; hidrocloruro |
| Poids moléculaire (g/mol) | 145.62 |
| Poids de la formule | 145.0777 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |