Learn More
Chlorhydrate de 2-amino-N-(2-benzoyl-4-chlorophényl)-N-méthylacétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-N-methylacetamide Hydrochloride |
| CAS | 72854-51-4 |
| Formule moléculaire | C16H15ClN2O2 . HCl |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 2-Glycyl(methyl)amino-5-chlorobenzophenone Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H15ClN2O2.ClH/c1-19(15(20)10-18)14-8-7-12(17)9-13(14)16(21)11-5-3-2-4-6-11;/h2-9H,10,18H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C(=O)CN)c1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 2-amino-N-(2-benzoil-4-clorofenil)-N-metilacetamida;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 339.2 |
| Poids de la formule | 338.0589 |