Learn More
2-Amino-N-méthylbenzamide, TRC
Code produit 30325844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325844 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325844 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6140501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-N-methylbenzamide
CAS 4141-08-6
Formule moléculaire C8H10N2O
Quantité 1 g
Synonyme o-Amino-N-methylbenzamide, Anthranilic Acid Methylamide, N-Methyl-2-aminobenzamide, N-Methylanthranilamide, NSC 207861, [2-[(Methylamino)carbonyl]phenyl]amine, o-Amino-N-methylbenzamide
Formule InChI InChI=1S/C8H10N2O/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CNC(=O)c1ccccc1N
Nom IUPAC 2-amino-N-méthylbenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Poids de la formule 150.0793