Learn More
2-Amino-n-méthylpyridine-4-carboxamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-n-methylpyridine-4-carboxamide |
| CAS | 1211295-76-9 |
| Formule moléculaire | C7H9N3O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-Amino-N-methyl-4-pyridinecarboxamide, 2-Amino-N-methylisonicotinamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9N3O/c1-9-7(11)5-2-3-10-6(8)4-5/h2-4H,1H3,(H2,8,10)(H,9,11) |
| SMILES | CNC(=O)c1ccnc(N)c1 |
| Nom IUPAC | 2-amino-N-méthylpyridine-4-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.16 |