Learn More
2’-Aminoacétanilide,98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11322449 5 g 5g
11332449 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322449 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27343.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 34801-09-7 | C8H10N2O | 150.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34801-09-7
Formule moléculaire C8H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00210388
Clé InChI MPXAYYWSDIKNTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-aminophenyl acetamide, 2'-aminoacetanilide, o-aminoacetanilide, acetamide, n-2-aminophenyl, unii-lb34xrq95v, lb34xrq95v, acetamide, n-2-aminophenyl-9ci, n-acetyl-2-aminoaniline, n-acetyl-o-phenylenediamine, 2-aminoactanilide
CID PubChem 11149
Nom IUPAC N-(2-aminophényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Aminoacetanilide
Point de fusion 133°C to 137°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 98%