Learn More
2’-aminoacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10627454 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10627454 5 g Flacon en verre 5g
10433351 10 g Flacon en verre 10g
10208053 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10627454 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 400620050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 551-93-9 | C8H9NO | 135.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 551-93-9
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
Numéro MDL MFCD00007717
Clé InChI GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline, o-aminoacetylbenzene, 1-acetyl-2-aminobenzene, 1-2-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-amino, ethanone, 1-2-aminophenyl
CID PubChem 11086
Nom IUPAC 1-(2-aminophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Aminoacetophenone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 20°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Point d’ébullition 70°C to 71°C (3.0 mmHg)
Point d’éclair 112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4COCH3
Indice de réfraction 1.6130 to 1.617
Quantité 5 g
Beilstein 14, 41
Merck Index 14, 413
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2'-Aminoacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.