Learn More
2’-aminoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11309689 5 g 5g
11464253 50 g 50g
11474253 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11309689 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10895.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.85€
    35.65€ / 5g
    Économisez 5.20€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 551-93-9 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 551-93-9
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
Numéro MDL MFCD00007717
Clé InChI GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline, o-aminoacetylbenzene, 1-acetyl-2-aminobenzene, 1-2-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-amino, ethanone, 1-2-aminophenyl
CID PubChem 11086
Nom IUPAC 1-(2-aminophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Aminoacetophenone
Densité 1.118
Point d’ébullition 253°C to 255°C
Point d’éclair 112°C (233°F)
Indice de réfraction 1.616
Quantité 5 g
Beilstein 386122
Merck Index 14,413
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 98%