Learn More
2’-aminoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319216 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11319216 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10895.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2 '-Aminoacetophenone
CAS 551-93-9
Densité 1.118
Point d’ébullition 253°C to 255°C
Point d’éclair 112°C
Formule moléculaire C8H9NO
Indice de réfraction 1.616
Numéro MDL MFCD00007717
Quantité 10 g
Beilstein 386122
Merck Index 14,413
Synonyme 2 '-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline
Clé InChI GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1N
Nom IUPAC 1-(2-aminophényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 135.166
CID PubChem 11086
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 98%