Learn More
2'-Aminoacétophénone, TRC
Code produit 30316520
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316520 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316520 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5800705G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Aminoacetophenone
CAS 551-93-9
Formule moléculaire C8H9NO
Quantité 5 g
Synonyme 1-(2-Aminophenyl)ethanone, 1-Acetyl-2-aminobenzene, 2-(Methylcarbonyl)benzenamine, 2-Acetylaniline, 2-Acetylphenylamine, 2-Aminophenyl Methyl Ketone, 2'-Aminoacetophenone, Methyl 2-Aminophenyl Ketone, NSC 8820, o-Acetylaniline, o-Aminoacetophenone, o-Aminoacetylbenzene
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,9H2,1H3
SMILES CC(=O)c1ccccc1N
Nom IUPAC 1-(2-aminophényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 135.16
Poids de la formule 135.0684