Learn More
2-Aminoanthracène, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Aminoanthracene |
| Point de fusion | 235°C to 239°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 2209414 |
| Poids de la formule | 193.25 |
| Pourcentage de pureté | 94% |