Learn More
2-Aminoanthracène, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389075 5 g 5g
11379075 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11389075 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14269.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    98.65€ / 5g
    Économisez 10.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 613-13-8 | C14H11N | 193.249 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-13-8
Formule moléculaire C14H11N
Poids moléculaire (g/mol) 193.249
Numéro MDL MFCD00003582
Clé InChI YCSBALJAGZKWFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminoanthracene, 2-anthramine, 2-anthracenamine, 2-anthrylamine, 2-anthracylamine, beta-aminoanthracene, 2-anthracenamide, ccris 22, .beta.-aminoanthracene, dsstox_cid_4458
CID PubChem 11937
ChEBI CHEBI:34260
Nom IUPAC anthracène-2-amine
SMILES C1=CC=C2C=C3C=C(C=CC3=CC2=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoanthracene
Point de fusion 235°C to 239°C
Quantité 5 g
Beilstein 2209414
Poids de la formule 193.25
Pourcentage de pureté 94%