Learn More
2-Aminoanthracène, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Aminoanthracene |
| CAS | 613-13-8 |
| Formule moléculaire | C14 H11 N |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Anthracenamine (9CI, ACI), 2-Anthramine (6CI, 7CI, 8CI), (Anthracen-2-yl)amine, 2-Aminoanthracene, 2-Anthracylamine, 2-Anthrylamine, NSC 400535, β-Aminoanthracene |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H11N/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H,15H2 |
| SMILES | Nc1ccc2cc3ccccc3cc2c1 |
| Nom IUPAC | anthracine-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 193.24 |
| Poids de la formule | 193.0891 |