Learn More
2-aminobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10351770 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10351770 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10351770 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 279660010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzaldehyde
CAS 529-23-7
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 37°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 80°C to 85°C (2.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H7NO
Formule linéaire NH2C6H4CHO
Numéro MDL MFCD00007709
Quantité 1 g
Synonyme o-aminobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-amino, 2-amino-benzaldehyde, aminobenzaldehyde, anthranilaldehyde, 2-formylaniline, anthranil aldehyde, o-amino benzaldehyde, benzaldehyde, amino, pubchem15692
Clé InChI FXWFZIRWWNPPOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)N
Nom IUPAC 2-aminobenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 121.14
CID PubChem 68255
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Faible fusion de solide