Learn More
2-aminobenzamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477806 500 g 500g
11467806 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11477806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14756.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 88-68-6 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
2-Aminobenzamide is used as an acetyldehyde scavenger in PET bottles. It is also used as an intermediate for ag chemicals, dyes, pharmaceuticals, blowing agents, and fine organic chemicals. In lubricating oils for supersonic jet engines, inhibits copper and magnesium corrosion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-aminobenzamide est utilisé comme éboueur de l’acétylaldéhyde dans les flacons en PET. Il est également utilisé comme intermédiaire pour les produits chimiques agricoles, les colorants, les produits pharmaceutiques, les agents d’expansion et les produits chimiques organiques fins. Dans les huiles lubrifiantes pour les moteurs à réaction supersonique, il inhibe la corrosion du cuivre et du magnésium.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude et l’alcool. Légèrement soluble dans l’éther et le benzène. Très soluble dans l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-68-6
Formule moléculaire C7H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 136.154
Numéro MDL MFCD00007981
Clé InChI PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthranilamide, benzamide, 2-amino, o-aminobenzamide, 2-carbamoylaniline, aminobenzamide, anthranilimidic acid, benzamide, o-amino, anthranilic acid amide, anthranilamide van, o-aminobenzamide van
CID PubChem 6942
Nom IUPAC 2-aminobenzamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzamide
Point de fusion 110°C to 114°C
Point d’ébullition 300°C
Point d’éclair 198°C (388°F)
Quantité 500 g
Beilstein 508509
Informations sur la solubilité Soluble in hot water and alcohol. Slightly soluble in ether and benzene. Very soluble in ethyl acetate.
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté ≥98%