Learn More
2-Aminobenzamide, TRC
Code produit 30137152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
100mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137152 25 g 25g
30136278 100 g 100g
17963455 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137152 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA58710025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-68-6
Formule moléculaire C7 H8 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Synonyme Benzamide, o-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Aminobenzamide, 2-Aminobenzenecarboxamide, 2-Carbamoylaniline, Anthranilamide, Anthranilimidic acid, NSC 38768, SR 4327, o-Aminobenzamide, o-Carbamoylaniline
Nom IUPAC 2-aminobenzamide
SMILES NC(=O)c1ccccc1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzamide
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Poids de la formule 136.0637