Learn More
2-ester pinacol de lʼacide aminobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374316 5 g 5g
11364316 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11374316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19951.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 191171-55-8 | C12H18BNO2 | 219.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 191171-55-8
Formule moléculaire C12H18BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 219.09
Numéro MDL MFCD02179448
Clé InChI ZCJRWQDZPIIYLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-aminophenylboronic acid pinacol ester, 2-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 2-aminophenylboronicacidpinacolester, 2-aminophenylboronic acid pinacol cyclic ester, 2-aminobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-aminophenyl boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
CID PubChem 2734652
Nom IUPAC 2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)aniline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 65°C to 70°C
Quantité 5 g
Beilstein 8548809
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 219.09
Pourcentage de pureté 97%