Learn More
ester pinacolique de l'acide 2-aminobenzèneboronique, TRC
Code produit 30315241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315241 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315241 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6225152.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
CAS 191171-55-8
Formule moléculaire C12 H20 B N O3
Quantité 2.5 g
Synonyme 2-(2-Aminophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenamine, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine
Formule InChI InChI=1S/C12H20BNO3/c1-11(2,15)12(3,4)17-13(16)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8,15-16H,14H2,1-4H3
SMILES CC(C)(O)C(C)(C)OB(O)c1ccccc1N
Nom IUPAC acide (2-aminophényl)-(3-hydroxy-2,3-diméthylbutan-2-yl)oxyborinique
Poids moléculaire (g/mol) 237.103
Poids de la formule 237.154