Learn More
ester pinacolique de l'acide 2-aminobenzèneboronique, TRC
Product Code. 30324968
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30324968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30324968 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6225151G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
CAS 191171-55-8
Formule moléculaire C12 H20 B N O3
Quantité 1 g
Synonyme 2-(2-Aminophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenamine, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine
Formule InChI InChI=1S/C12H20BNO3/c1-11(2,15)12(3,4)17-13(16)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8,15-16H,14H2,1-4H3
SMILES CC(C)(O)C(C)(C)OB(O)c1ccccc1N
Nom IUPAC acide (2-aminophényl)-(3-hydroxy-2,3-diméthylbutan-2-yl)oxyborinique
Poids moléculaire (g/mol) 237.103
Poids de la formule 237.154