Learn More
ester pinacolique de l'acide 2-aminobenzèneboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester |
| CAS | 191171-55-8 |
| Formule moléculaire | C12 H20 B N O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-(2-Aminophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenamine, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H20BNO3/c1-11(2,15)12(3,4)17-13(16)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8,15-16H,14H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)(O)C(C)(C)OB(O)c1ccccc1N |
| Nom IUPAC | acide (2-aminophényl)-(3-hydroxy-2,3-diméthylbutan-2-yl)oxyborinique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 237.103 |
| Poids de la formule | 237.154 |