Learn More
2-aminobenzènesulfonamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484987 5 g 5g
11494987 25 g 25g
11404997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21912.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3306-62-5 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3306-62-5
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 172.202
Numéro MDL MFCD00007932
Clé InChI YAZSBRQTAHVVGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthanilamide, o-aminobenzenesulfonamide, o-sulfanilamide, benzenesulfonamide, 2-amino, 2-amino-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, o-amino, 2-aminobenzene-1-sulfonamide, o-aminobenzenesulphonamide, chembl6705, benzenesulfonamide, 2-amino-9ci
CID PubChem 72894
Nom IUPAC 2-aminobenzènesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzenesulfonamide
Point de fusion 153°C to 157°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Poids de la formule 172.21
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminobenzenesulfonamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Aminobenzenesulphonamide