Learn More
2-Aminobenzenesulfonamide, MedChemExpress
Code produit 16408856
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16408856 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16408856 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB2147
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress 2-Aminobenzenesulfonamide is a carbonic anhydrase IX inhibitor.
2-Aminobenzenesulfonamide is a carbonic anhydrase IX inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzenesulfonamide
CAS 3306-62-5
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Quantité 100 mg
Synonyme Orthanilamide
Informations sur la solubilité DMSO : 160 mg/mL (929.15 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1N)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 172.2
Poids de la formule 172.2
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death