Learn More
2-Aminobenzènesulfonamide, TRC
Code produit 30333153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333153 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333153 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB40150510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzenesulfonamide
CAS 3306-62-5
Formule moléculaire C6H8N2O2S
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 2-aminobenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 172.2
Poids de la formule 172.0306