Learn More
2-Aminobenzhydrazide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489732 50 g 50g
11479732 10 g 10g
11499732 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489732 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10805.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1904-58-1 | C7H9N3O | 151.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1904-58-1
Formule moléculaire C7H9N3O
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00017056
Clé InChI GRWMSCBKWMQPON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminobenzhydrazide, o-aminobenzhydrazide, anthranilic acid hydrazide, benzoic acid, 2-amino-, hydrazide, anthranilic hydrazide, anthraniloyl hydrazide, anthraniloyl hydrazine, 2-aminobenzoylhydrazine, 2-aminobenzoic acid hydrazide, o-aminobenzoic hydrazide
CID PubChem 94728
Nom IUPAC 2-aminobenzohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzhydrazide
Point de fusion 122°C to 124°C
Quantité 50 g
Beilstein 742811
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté ≥98%