Learn More
2-aminobenzimidazole, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11301507 5 g 5g
11311507 25 g 25g
11321507 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11301507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02066.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 934-32-7 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
2-Aminobenzimidazole is used as receptors in chemosensor analysis. It was used in the hydrolysis of a choline carbonate. It was also used in the synthesis of imidazo[1,2-a]benzimidazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-aminobenzimidazole est utilisé comme récepteurs dans l’analyse des chimiosenseurs. Il a été utilisé dans l’hydrolyse d’un carbonate de choline. Il a également été utilisé dans la synthèse d’imidazo[1,2-a]benzimidazoles.
Solubilité
Soluble dans l’eau (légèrement).
Remarques
Protégez-la de la lumière directe. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 934-32-7
Formule moléculaire C7H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00005596
Clé InChI JWYUFVNJZUSCSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminobenzimidazole, 1h-benzo d imidazol-2-amine, 2-iminobenzimidazoline, benzimidazole, 2-amino, benzimidazol-2-ylamine, 2-amino benzimidazole, caswell no. 033aa, 1h-1,3-benzodiazol-2-amine, usaf ek-4037, 2-amino-1h-benzimidazole
CID PubChem 13624
ChEBI CHEBI:27822
Nom IUPAC 1H-benzimidazole-2-amine
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzimidazole
Point de fusion 228°C to 232°C
Quantité 5 g
Beilstein 116525
Informations sur la solubilité Soluble in water (Slightly).
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté ≥97%