Learn More
2-aminobenzimidazole, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10307550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10307550 25 g Flacon en verre 25g
10317550 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10307550 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174020250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 934-32-7 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 934-32-7
Formule moléculaire C7H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00005596
Clé InChI JWYUFVNJZUSCSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminobenzimidazole, 1h-benzo d imidazol-2-amine, 2-iminobenzimidazoline, benzimidazole, 2-amino, benzimidazol-2-ylamine, 2-amino benzimidazole, caswell no. 033aa, 1h-1,3-benzodiazol-2-amine, usaf ek-4037, 2-amino-1h-benzimidazole
CID PubChem 13624
ChEBI CHEBI:27822
Nom IUPAC 1H-benzimidazole-2-amine
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzimidazole
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 228.0°C to 232.0°C
Couleur Beige à jaune ou marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 24, 116
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminobenzimidazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.