Learn More
2-aminobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11435013
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
Code produit. Quantité unitSize
11435013 250 g 250g
11425013 50 g -
2 options
Code produit. 11435013
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12286.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1885-29-6 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1885-29-6
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD00007631
Clé InChI HLCPWBZNUKCSBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthranilonitrile, 2-cyanoaniline, o-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino, o-cyanoaniline, 2-amino-benzonitrile, aminobenzonitrile, aminobenzonitrile 2-, 2-aminobenzenecarbonitrile, unii-5rxh2b211r
CID PubChem 72913
Nom IUPAC 2-aminobenzonitrile
SMILES NC1=CC=CC=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzonitrile
Point de fusion 45°C to 49°C
Point d’ébullition 286°C
Point d’éclair 145°C (293°F)
Odeur Almond-like
Quantité 250 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 907187
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 98%