Learn More
2-Aminobenzonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Aminobenzonitrile |
| CAS | 1885-29-6 |
| Formule moléculaire | C7H6N2 |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6N2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1C#N |
| Nom IUPAC | 2-aminobenzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 118.14 |
| Poids de la formule | 118.0531 |