Learn More
2-aminobenzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10637052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10637052 25 g Flacon en verre 25g
10647052 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10637052 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103160250
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2835-77-0 | C13H11NO | 197.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2835-77-0
Formule moléculaire C13H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 197.24
Numéro MDL MFCD00007713
Clé InChI MAOBFOXLCJIFLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminobenzophenone, 2-benzoylaniline, o-benzoylaniline, o-aminobenzophenone, 2-aminophenyl phenyl methanone, methanone, 2-aminophenyl phenyl, benzophenone, 2-amino, 2-amino-phenyl-phenyl-methanone, 2-aminophenyl phenyl ketone, methanone, aminophenyl phenyl
CID PubChem 76080
Nom IUPAC 2-benzoylaniline
SMILES NC1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzophenone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 105.0°C to 108.0°C
Couleur Or-jaune
Point d’éclair 240°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4COC6H5
Quantité 25 g
Beilstein 14, 76
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 40g/L methanol (20°C),soluble in chloroform
Poids de la formule 197.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminobenzophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.