Learn More
2-aminobenzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494284 10 g 10g
11404294 50 g 50g
11414294 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494284 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12580.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2835-77-0 | C13H11NO | 197.24 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le DMSO, le méthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Veiller à une ventilation correcte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2835-77-0
Formule moléculaire C13H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 197.24
Numéro MDL MFCD00007713
Clé InChI MAOBFOXLCJIFLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminobenzophenone, 2-benzoylaniline, o-benzoylaniline, o-aminobenzophenone, 2-aminophenyl phenyl methanone, methanone, 2-aminophenyl phenyl, benzophenone, 2-amino, 2-amino-phenyl-phenyl-methanone, 2-aminophenyl phenyl ketone, methanone, aminophenyl phenyl
CID PubChem 76080
Nom IUPAC (2-aminophényl)-phénylméthanone
SMILES NC1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzophenone
Point de fusion 105°C to 108°C
Point d’ébullition 280°C
Point d’éclair 240°C (464°F)
Quantité 10 g
Beilstein 743425
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in DMSO,Methanol.
Poids de la formule 197.24
Pourcentage de pureté 98%