Learn More
2-Aminobenzophénone, TRC
Code produit 30328077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328077 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6257805G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzophenone
CAS 2835-77-0
Formule moléculaire C13H11NO
Quantité 5 g
Synonyme (2-Aminophenyl)phenylmethanone, 2-(Phenylcarbonyl)aniline, 2-Aminobenzophenone, 2-Aminophenyl Phenyl Ketone, 2-Benzoylaniline, 2-Benzoylbenzenamine, NSC 9422, o-Aminobenzophenone, o-Aminophenyl Phenyl Ketone, o-Benzoylaniline
Formule InChI InChI=1S/C13H11NO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,14H2
SMILES Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC (2-aminophényl)-phénylméthanone
Poids moléculaire (g/mol) 197.23
Poids de la formule 197.0841