Learn More
Alcool 2-aminobenzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494574 250 g 250g
11474574 10 g -
11484574 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494574 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13180.30
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5344-90-1 | C7H9NO | 123.155 g/mol
2-Aminobenzyl alcohol is oxidatively cyclised with an array of ketones in dioxane at 80°C in the presence of a ruthenium catalyst and KOH to give corresponding quinolines. It undergoes oxidation catalyzed by heterotrimetallic RuMnMn species on the hydrotalcite surface in the presence of O2 to yield 2-aminobenzaldehyde. was used in the synthesis of ethyl 2-hydroxymethylcarbanilate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 2-aminobenzylique est cyclé de manière oxydative avec un ensemble de cétones dans le dioxane à 80°C en présence d’un catalyseur de ruthénium et de KOH pour donner les quinolines correspondantes. Il subit une oxydation catalysée par des espèces hétérotrimétalliques de RuMnMn sur une surface d’hydrotalcite en présence d’O2 pour produire du 2-aminobenzaldéhyde. Il a été utilisé dans la synthèse de 2-hydroxyméthylcarbanilate d’éthyl.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5344-90-1
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.155
Numéro MDL MFCD00007749
Clé InChI VYFOAVADNIHPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminobenzyl alcohol, 2-aminophenyl methanol, 2-aminobenzylalcohol, o-aminobenzyl alcohol, 2-aminobenzenemethanol, benzenemethanol, 2-amino, o-aminobenzylic alcohol, o-hydroxymethyl aniline, benzyl alcohol, o-amino, 2-hydroxymethylaniline
CID PubChem 21439
Nom IUPAC (2-aminophényl)méthanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Aminobenzyl alcohol
Point de fusion 81°C to 84°C
Point d’ébullition 160°C (10 mmHg)
Quantité 250 g
Beilstein 1072211
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté 98%