Learn More
Alcool 2-aminobenzylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2-Aminophenyl)methanol |
| CAS | 5344-90-1 |
| Formule moléculaire | C7 H9 N O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (2-Aminophenyl)methanol, Mianserin Hydrochloride Imp. C (EP), Benzenemethanol, 2-amino-, Benzyl alcohol, o-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Aminobenzenemethanol, (o-Aminophenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl alcohol, NSC 1173, [2-(Hydroxymethyl)phenyl]amine, o-(Hydroxymethyl)aniline, o-Aminobenzyl alcohol, o-Aminobenzylic alcohol |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1CO |
| Nom IUPAC | (2-aminophényl)méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 123.15 |
| Poids de la formule | 123.0684 |