Learn More
Alcool 2-aminobenzylique, TRC
Code produit 30315072
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315072 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315072 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60182850G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Aminophenyl)methanol
CAS 5344-90-1
Formule moléculaire C7 H9 N O
Quantité 50 g
Synonyme (2-Aminophenyl)methanol, Mianserin Hydrochloride Imp. C (EP), Benzenemethanol, 2-amino-, Benzyl alcohol, o-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Aminobenzenemethanol, (o-Aminophenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl alcohol, NSC 1173, [2-(Hydroxymethyl)phenyl]amine, o-(Hydroxymethyl)aniline, o-Aminobenzyl alcohol, o-Aminobenzylic alcohol
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
SMILES Nc1ccccc1CO
Nom IUPAC (2-aminophényl)méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 123.15
Poids de la formule 123.0684