Learn More
2-aminobiphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397575 5 g 5g
11387575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397575 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05728.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 90-41-5 | C12H11N | 169.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-41-5
Formule moléculaire C12H11N
Poids moléculaire (g/mol) 169.23
Numéro MDL MFCD00007701
Clé InChI TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminobiphenyl, 1,1'-biphenyl-2-amine, 2-biphenylamine, 2-aminodiphenyl, o-aminobiphenyl, o-biphenylamine, biphenyl-2-ylamine, o-aminodiphenyl, o-phenylaniline, biphenyl-2-amine
CID PubChem 7015
Nom IUPAC 2-phénylaniline
SMILES NC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminobiphenyl
Point de fusion 47°C to 52°C
Point d’ébullition 299°C
Point d’éclair 153°C (307°F)
Quantité 5 g
Beilstein 471874
Poids de la formule 169.23
Pourcentage de pureté 97%