Learn More
2-aminobiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10765741 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10765741 5 g Flacon en verre 5g
10290983 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10765741 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 103220050
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 90-41-5 | C12H11N | 169.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-41-5
Formule moléculaire C12H11N
Poids moléculaire (g/mol) 169.23
Numéro MDL MFCD00007701
Clé InChI TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminobiphenyl, 1,1'-biphenyl-2-amine, 2-biphenylamine, 2-aminodiphenyl, o-aminobiphenyl, o-biphenylamine, biphenyl-2-ylamine, o-aminodiphenyl, o-phenylaniline, biphenyl-2-amine
CID PubChem 7015
Nom IUPAC 2-phénylaniline
SMILES NC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Aminobiphenyl
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 48°C to 52°C
Couleur Violet à marron
Point d’ébullition 299°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C6H4NH2
Quantité 5 g
Beilstein 12, 1317
Poids de la formule 169.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Aminobiphenyl
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Hazard Statement
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.