Learn More
2-Aminoethanethiol hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30771771
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30771771 500 g
30767409 5 g
30766625 100 g
30767634 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30771771 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD123151500g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoethanethiol hydrochloride
CAS 156-57-0
Formule moléculaire C2H8ClNS
Numéro MDL MFCD00012904
Quantité 500 g
SMILES NCCS.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 113.61
Pourcentage de pureté 98%