Learn More
Chlorhydrate de 2-aminoéthanethiole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10113540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10113540 25 g Flacon en verre 25g
10393572 5 g Flacon en verre 5g
10295810 100 g Flacon en verre 100g
10424025 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10113540 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153770250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.60€
    51.65€ / 25g
    Économisez 7.95€
    13% de réduction
CAS: 156-57-0 | C2H8ClNS | 113.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-57-0
Formule moléculaire C2H8ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 113.60
Numéro MDL MFCD00012904
Clé InChI OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
CID PubChem 9082
SMILES [H+].[Cl-].NCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoethanethiol hydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 66.0°C to 70.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (50°C, 4 hrs, 100mm Hg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2CH2SH·HCl
Quantité 25 g
Beilstein 04, 286
Merck Index 15, 2776
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in alcohol
Nom IUPAC 2-aminoéthanethiol ; chlorhydrate
Poids de la formule 113.61
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou granulés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminoethanethiol hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.