Learn More
Chlorhydrate de 2-aminoéthanol, TRC
Code produit 30322607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322607 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322607 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA576798500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoethanol Hydrochloride
CAS 2002-24-6
Formule moléculaire C2H7NO • HCl
Quantité 500 mg
Synonyme Ethanol, 2-amino-, hydrochloride (1:1) (ACI), Ethanol, 2-amino-, hydrochloride (8CI, 9CI), 2-Aminoethanol hydrochloride, Colamine hydrochloride, Ethanolamine chloride, Ethanolamine hydrochloride, MEA hydrochloride, Monoethanolamine hydrochloride, Monoethanolaminium chloride, β-Aminoethanol hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
SMILES C(CO)N.Cl
Nom IUPAC 2-aminoéthanol ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 97.54
Poids de la formule 97.0294