Learn More
Chlorhydrate de 2-aminoéthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Aminoethanol Hydrochloride |
| CAS | 2002-24-6 |
| Formule moléculaire | C2H7NO • HCl |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Ethanol, 2-amino-, hydrochloride (1:1) (ACI), Ethanol, 2-amino-, hydrochloride (8CI, 9CI), 2-Aminoethanol hydrochloride, Colamine hydrochloride, Ethanolamine chloride, Ethanolamine hydrochloride, MEA hydrochloride, Monoethanolamine hydrochloride, Monoethanolaminium chloride, β-Aminoethanol hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H |
| SMILES | C(CO)N.Cl |
| Nom IUPAC | 2-aminoéthanol ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 97.54 |
| Poids de la formule | 97.0294 |