Learn More
Acide (2-aminoéthoxy)acétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468907 5 g 5g
15458907 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52289.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10366-71-9 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Reactant in the synthesis ammonium ion-selective fluoroionophore. Used in the analysis of recognition elements for mitochondrial processing peptidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif dans la synthèse du fluoroionophore sélectif par ions d’ammoniac Utilisé dans l’analyse des éléments de reconnaissance pour la peptidase en traitement mitochondrial.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10366-71-9
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD09865417
Clé InChI GNRLUBOJIGSVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-aminoethoxy acetic acid, 2-amino-ethoxy-acetic acid, 2-aminoethoxy acetic acid, acetic acid, aminoethoxy, 5-amino-3-oxapentanoic acid, aminoethoxyacetic acid, 2-2-aminoethoxyl acetic acid, acetic acid, 2-aminoethoxy
CID PubChem 11170956
Nom IUPAC 2-(2-aminoéthoxy)acide acétique
SMILES C(COCC(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Aminoethoxy)acetic acid
Point de fusion 177°C to 179°C
Formule linéaire NH2CH2CH2OCH2CO2H
Quantité 5 g
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 98%