Learn More
Dichlorhydrate de 2-aminoéthyl 2-aminoéthanethiosulfonate, TRC
Code produit 30322551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322551 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322551 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA608825100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Aminoethyl 2-Aminoethanethiosulfonate, Dihydrochloride
CAS 10027-70-0
Formule moléculaire C4 H12 N2 O2 S2 . 2 Cl H
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H12N2O2S2.2ClH/c5-1-3-9-10(7,8)4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCSS(=O)(=O)CCN
Nom IUPAC 2-(2-aminoetilsulfonilsulfanil)etanamina; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 257.2
Poids de la formule 255.9874